Learn More
Zinkchromat, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11483697
Change view
Click to view available options
Menge:
250 g
1000 g
Packungsgröße:
1000 Gramm
250 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11483697 250 g 250 Gramm
11473697 1000 g 1000 Gramm
2 options
Artikelnummer. 11483697
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A18178.30
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 13530-65-9 | CrO4Zn | 181.37 g/mol
Zinc chromate is used in pigments, rubber, linoleum manufacturing, metal surface treatment, electroplating intermediates, research and development. It finds its application as an useful metal for preventing corrosion when applied to other metals.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Zinkchromat wird in Pigmenten, Gummi, Linoleumherstellung, Metalloberflächenbehandlung, Galvanisierungs-Zwischenprodukten, Forschung und Entwicklung verwendet. Es findet seine Anwendung als nützliches Metall zur Vermeidung von Korrosion, wenn es auf andere Metalle aufgetragen wird.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 13530-65-9
Summenformel CrO4Zn
Molekulargewicht (g/mol) 181.37
MDL-Nummer MFCD00036281
InChI-Schlüssel NDKWCCLKSWNDBG-UHFFFAOYSA-N
Synonym zinc chromate, zinc chrome, zinc chromate c, zinc chromate o, zinc chromate t, zinc chromate z, zinc chromate am, zincro zto, basic zinc chromate, zinc chrome yellow
PubChem CID 26089
IUPAC-Name Zink; Dioxido(dioxo)-Chrom
SMILES [Zn++].[O-][Cr]([O-])(=O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Zinc chromate
Dichte 3.4
Menge 250 g
UN-Nummer UN3077
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Formelmasse 181.37