Learn More
Zink-Kupfer-Paar, TRC
Código de producto. 30450587
Cambiar vista
Click to view available options
Menge:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Menge Tamaño de la unidad
30450587 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 30450587 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCZ4390001G
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Chemischer Name oder Material Zinc-Copper Couple
CAS 53801-63-1
Summenformel CuZn
Menge 1 g
Synonym Copper','compd. with zinc
InChI-Formel InChI=1S/Cu.Zn
SMILES [Cu].[Zn]
IUPAC-Name Kupfer; Zink
Molekulargewicht (g/mol) 128.93
Formelmasse 126.8587