Learn More
Zinkdi[bis(trifluormethylsulfonyl)imid], TRC
Artikelnummer. 30449029
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
Packungsgröße:
250 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30449029 250 mg 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30449029 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCZ438430250MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 03-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Zinc Di[bis(trifluoromethylsulfonyl)imide]
CAS 168106-25-0
Summenformel C4F12N2O8S4Zn
Menge 250 mg
Synonym Zinc N,N-bis(trifluoromethylsulfonyl)amide, Zinc di[bis(trifluoromethylsulfonyl)imide]
InChI-Formel InChI=1S/2C2F6NO4S2.Zn/c2*3-1(4,5)14(10,11)9-15(12,13)2(6,7)8;/q2*-1;+2
SMILES FC(F)(F)S(=O)(=O)N([Zn]N(S(=O)(=O)C(F)(F)F)S(=O)(=O)C(F)(F)F)S(=O)(=O)C(F)(F)F
IUPAC-Name Bis[bis(trifluormethylsulfonyl)amino]zink
Molekulargewicht (g/mol) 625.68
Formelmasse 623.7637