Learn More
Usbeck Laborgeraete™ Stativklemmen, Zinkdruckguss
Click to view available options
Größe (metrisch) Griff:
12 bis 25 mm
20 bis 40 mm
30 bis 80 mm
38 bis 60 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Spezifikation
Spezifikation
| Menge | Jeweils |
| Typ | Stativklemme |
| Material | Zinkdruckguss, pulverbeschichtet |
| Größe (metrisch) Griff | 30 bis 80 mm |