Learn More
Zinkdifluorid, TRC
Artikelnummer. 30449682
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30449682 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30449682 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCZ43969025G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Zinc Difluoride
CAS 7783-49-5
Menge 25 g
Summenformel F2Zn
Synonym Zinc Difluoride (ZnF2), Zinc Fluoride
InChI-Formel InChI=1S/2FH.Zn/h2*1H;/q;;+2/p-2
SMILES [F-].[F-].[Zn+2]
IUPAC-Name Zink; Difluorid
Molekulargewicht (g/mol) 103.38
Formelmasse 101.926