Learn More
Zinc Difluoromethanesulfinate (Contains up to 1 equiv. of Zinc Chloride), TRC
Artikelnummer. 30452865
Change view
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
100 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
100 Milligramm
50 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30452865 50 mg 50 Milligramm
30455228 100 mg 100 Milligramm
30453207 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30452865 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCZ70169350MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1355729-38-2
Summenformel C2H2F4O4S2Zn
Molekulargewicht (g/mol) 295.54
Synonym Baran Reagent
IUPAC-Name zinc;difluoromethanesulfinate
SMILES [Zn+2].[O-]S(=O)C(F)F.[O-]S(=O)C(F)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Zinc Difluoromethanesulfinate
Menge 50 mg
InChI-Formel InChI=1S/2CH2F2O2S.Zn/c2*2-1(3)6(4)5;/h2*1H,(H,4,5);/q;;+2/p-2
Formelmasse 293.8622