missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Zink, reinst, SLR, granuliertes Metall, aktiviert mit Kupfer, Fisher Chemical

Artikelnummer. 10558640 Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Click to view available options
Menge:
500 g
Verpackung:
Pulvergefäß aus Kunststoff
Packungsgröße:
500 Gramm
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 10558640

Marke: Fisher Chemical Z/0400/53

Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Spezifikation

Farbe Grau
CAS 7440-66-6
Schmelzpunkt 419°C
Siedepunkt 907°C
Menge 500 g
Verpackung Pulvergefäß aus Kunststoff
Dampfdruck 1.3mbar 478
Form Feststoff in verschiedenen Formen
Summenformel Zn
MDL-Nummer MFCD00011291
Synonym dust, cinc, powder, merrillite, rheinzink, jasad, blue powder, granular, zinc, elemental, emanay dust
InChI-Schlüssel HCHKCACWOHOZIP-UHFFFAOYSA-N
SMILES [Zn]
IUPAC-Name Zink
Molekulargewicht (g/mol) 65.38
PubChem CID 23994
ChEBI CHEBI:30185
Formelmasse 65.36g/mol
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt