Learn More
Zinkfluorid, 99 %, Honeywell™ Fluka™
Artikelnummer. 15661770 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Verpackung:
Poly-Flasche
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
15661770 500 g Poly-Flasche 500 Gramm
15651770 25 g Poly-Flasche 25 Gramm
15641770 100 g Poly-Flasche 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15661770 Lieferant Honeywell-Fluka Lieferanten-Nr. 205567500G
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Pulver; 99 %
  • Seit über 65 Jahren führend in der Branche
  • Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7783-49-5
Summenformel F2Zn
Molekulargewicht (g/mol) 103.377
MDL-Nummer MFCD00011298
InChI-Schlüssel BHHYHSUAOQUXJK-UHFFFAOYSA-L
Synonym Zink(II)fluorid, Zink2 + Eisen(II)-fluorid, Zinkfluorid 50 g, Zink, Ion Zn2 + Difluorid, zinc fluoride 50g, zinc, ion zn2+ difluoride
PubChem CID 10129912
IUPAC-Name Zink; Difluorid
SMILES [F-].[F-].[Zn+2]
Spécification
Chemischer Name oder Material Zinkfluorid
Schmelzpunkt 872 °C
Farbe Weiß
Physikalische Form Pulver
Menge 500 g
Strukturformel ZnF2
Formelmasse 103.39 mol
Reinheit (%) 99 %
Verpackung Poly-Flasche
Dampfdruck 1 mmHg (970 °C)
Dichte 4.95 g/ml bei 25 °C
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.