Learn More
Zinkfluorid-Tetrahydrat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11347727
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
Packungsgröße:
500 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11347727 500 g 500 Gramm
11357727 100 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 11347727 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 014127.36
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 14-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
CAS: 13986-18-0 | Molecular Formula: F2H8O4Zn | Molecular Weight: 175.437 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumentation und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 13986-18-0
Summenformel F2H8O4Zn
Molekulargewicht (g/mol) 175.437
MDL-Nummer MFCD00149892
InChI-Schlüssel OEUUYPRXVRBIFO-UHFFFAOYSA-L
Synonym zinc fluoride tetrahydrate, zinc fluoride, tetrahydrate, unii-sq7815wxfb, zinc difluoride tetrahydrate, sq7815wxfb, zinc fluoride tetrahydrate mi, acmc-1c1qo, ksc497c6d, zinc, ion zn2+ tetrahydrate difluoride, zinc fluoride, tetrahydrate,
PubChem CID 44717730
IUPAC-Name Zink; Difluorid; Tetrahydrat
SMILES O.O.O.O.[F-].[F-].[Zn+2]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Zinc fluoride tetrahydrate
Physikalische Form Kristallin
Menge 500 g
Geruch Geruchsneutral
UN-Nummer UN3288
Merck Index 14,10136
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in water
Formelmasse 175.43 (103.37 Anhydrous)
Reinheit (%) 98%