Learn More
Zinkfolie, 2 mm (0.08 Zoll) Dicke, Puratronic™, 99.999 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11480590
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 x 25 mm
50 x 50 mm
Packungsgröße:
1 Stück
25 Millimeter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11480590 50 x 50 mm 1 Stück
11325847 25 x 25 mm 25 Millimeter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11480590 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 043504.FI
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 11-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 7440-66-6 | Zn | 65.38 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7440-66-6
Summenformel Zn
Molekulargewicht (g/mol) 65.38
MDL-Nummer MFCD00011291
InChI-Schlüssel HCHKCACWOHOZIP-UHFFFAOYSA-N
Synonym dust, cinc, powder, merrillite, rheinzink, jasad, blue powder, granular, zinc, elemental, emanay dust
PubChem CID 23994
ChEBI CHEBI:30185
IUPAC-Name Zink
SMILES [Zn]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Zinc foil
Namenshinweis 2mm (0.08 in.) thick
Menge 50 x 50 mm
Geruch Geruchsneutral
Gewicht ≈8.9g/25x25mm
Form Folie
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
Reinheit (%) 99.999%
Güte Puratronic