Learn More
Zink(II)-acetylacetonat, ca. 25% Zn
Artikelnummer. 10176863 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
100 g
500 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
5 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10176863 5 g Glasflasche 5 Gramm
10569833 100 g Glasflasche 100 Gramm
10783245 500 g Glasflasche 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10176863 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 388770050
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 12-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 14024-63-6 | C10H14O4Zn | 263,60 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 14024-63-6
Summenformel C10H14O4Zn
Molekulargewicht (g/mol) 263.60
MDL-Nummer MFCD00000035
InChI-Schlüssel CYDXJXDAFPJUQE-FDGPNNRMSA-L
Synonym zinc acetylacetonate hydrate, zinc 2,4-pentanedionate, hydrate, zinc 2+ bis 2z-4-oxopent-2-en-2-olate hydrate
PubChem CID 131675103
SMILES [Zn++].C\C([O-])=C\C(C)=O.C\C([O-])=C\C(C)=O
Spezifikation
Siedepunkt 129.0°C to 131.0°C (10.0mmHg)
Chemischer Name oder Material Zinc(II) acetylacetonate
Schmelzpunkt 124.0°C to 126.0°C
Farbe Weiß bis Elfenbein
Physikalische Form Pulver
Menge 5 g
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 6.9g/L (20°C)
IUPAC-Name zinc(2+) bis((2Z)-4-oxopent-2-en-2-olate)
Formelmasse 263.59
Reinheit (%) ∼25% (Zn)
Infrarotspektrum Echt
Verpackung Glasflasche
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Zinc(II) acetylacetonate
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
RUO– Nur für Forschungszwecke