Learn More
Zinkiodid, 98+ %, rein, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10686782 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
1 kg
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
250 Gramm
50 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10686782 250 g Glasflasche 250 Gramm
10378340 50 g Glasflasche 50 Gramm
10677934 1 kg Glasflasche -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10686782 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 208062500
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 10139-47-6 | I2Zn | 319.19 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 10139-47-6
Summenformel I2Zn
Molekulargewicht (g/mol) 319.19
MDL-Nummer MFCD00011299
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Zinc iodide
Schmelzpunkt 446°C
Namenshinweis 98+%
Farbe Beige-gelb bis weiß
Physikalische Form Hygroskopisches kristallines Pulver oder Kristalle
Menge 250 g
Prozentgehaltsbereich 98% min. (Argentometry)
Strukturformel ZnI2
Fieser 01,1294; 05,765; 10,462; 11,604; 12,576; 13,88
Merck Index 15, 10339
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 4500g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alkalies,soluble in alcohol and ether
Formelmasse 319.19
Reinheit (%) ≥98%
Güte Rein
Verpackung Glasflasche
Relative Dichte 4.74
Dichte 4.7400g/mL