Learn More
Zinkiodid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15421007
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
Packungsgröße:
250 Gramm
50 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15421007 50 g 50 Gramm
15431007 250 g 250 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15421007 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 011661.18
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 10139-47-6
Zinc iodide is often used as an x-ray opaque penetrant in industrial radiography to improve the contrast between the damage and intact composite.n conjunction with osmium tetroxide ZnI2 is used as a stain in electron microscopy.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 10139-47-6
MDL-Nummer MFCD00011299
Spezifikation
Siedepunkt 625°C (decomposition)
Chemischer Name oder Material Zinc iodide
Schmelzpunkt 446°C
Farbe Weiß bis gelb
Physikalische Form Kristallin
Menge 50 g
Strukturformel ZnI2
UN-Nummer UN3260
Merck Index 14,10140
Löslichkeitsinformationen Freely soluble in water, glycerol, alcohol, ether
Formelmasse 319.18
Reinheit (%) 98%
Geruch Geruchsneutral
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Dichte 4.74 g/mL
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Zinc iodide
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: Zinc iodide