Learn More
Zinkjodid, 99.999 %, (Metallspurenanalyse), reinst, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10378010 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 10378010
Marke: Thermo Scientific Acros 212760250
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 10139-47-6 | I2Zn | 319.19 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Für die Ultra-Spurenanalyse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 10139-47-6
Summenformel I2Zn
Molekulargewicht (g/mol) 319.19
MDL-Nummer MFCD00011299
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Zinc iodide
Schmelzpunkt 446°C
Namenshinweis 99.999%
Menge 25 g
Prozentgehaltsbereich 99.999%
Strukturformel ZnI2
Fieser 01,1294; 05,765; 10,462; 11,604; 12,576; 13,88
Merck Index 15, 10339
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 4500g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alkalies,soluble in alcohol and ether
Formelmasse 319.19
Reinheit (%) 100.00%
Güte Spurenmetallbasis
Verpackung Glasflasche
Relative Dichte 4.74
Dichte 4.7400g/mL
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • Zinc iodide
Signal Word
  • Gefahr
Hazard Category
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Hazard Statement
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
Precautionary Statement
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Enthält: Zinc iodide