Learn More
Zinkiodid, TRC
Artikelnummer. 30456654
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
Packungsgröße:
5 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30456654 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30456654 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCZ4396755G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 12-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Zinc Iodide
CAS 10139-47-6
Menge 5 g
Summenformel I2Zn
Synonym NSC 39113, Zinc Diiodide
InChI-Formel InChI=1S/2HI.Zn/h2*1H;/q;;+2/p-2
SMILES I[Zn]I
IUPAC-Name Diiodzink
Molekulargewicht (g/mol) 319.19
Formelmasse 317.7381