Learn More
Zink-Isotopenstandard: Zn @ 10 μg/ml in 2% HNO3 (angereichert mit Zn-68)
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Zinc-68 |
| CAS | 14378-35-9 |
| Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile | Zinc-68 |
| Versandbedingung | Raumtemperatur |
| Summenformel | 68 Zn |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF und andere analytische Instrumente |
| Synonym | 68 Zn |
| InChI-Formel | InChI=1 S/Zn/i1+3 |
| Lösungstyp | Einheitliche Lösung |
| SMILES | [68 Zn] |
| Mehr anzeigen |