Learn More
Zinkneodecanoat, Zn 17.9–18.2 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11389677
Change view
Click to view available options
Menge:
250 g
1 kg
5 kg
Packungsgröße:
250 Gramm
5 Kilogramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11389677 1 kg -
11309687 250 g 250 Gramm
11399677 5 kg 5 Kilogramm
3 options
Artikelnummer. 11389677
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 041312.A1
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 27253-29-8 | C20H40O4Zn | 409.916 g/mol
Zinc neodecanoate is used as a catalyst, lubricant additive and drier. Further it is used in the production of rubber and plastic products. In addition it serves as a polyurethane catalyst.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 27253-29-8
Summenformel C20H40O4Zn
Molekulargewicht (g/mol) 409.916
MDL-Nummer MFCD00014384
InChI-Schlüssel VADFQXONMAETJP-UHFFFAOYSA-N
Synonym zinc neodecanoate, zinc neodecanoate, zn, 7,7-dimethyloctanoyl oxy zincio 7,7-dimethyloctanoate
PubChem CID 117064711
IUPAC-Name 7,7-Dimethyloctansäure; Zink
SMILES CC(C)(C)CCCCCC(=O)O.CC(C)(C)CCCCCC(=O)O.[Zn]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Zinc neodecanoate
Farbe Braun
Flammpunkt 102°C (216°F)
Menge 1 kg
Löslichkeitsinformationen Immiscible with water.
Formelmasse 407.89
Physikalische Form Flüssigkeit
Produktidentifikator
  • Zinc neodecanoate
Gefahrenkategorie
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
Gefahrenhinweis
  • H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Neodecanoic acid, zinc salt