Learn More
Zinknitrat-Hexahydrat, 98 %, Reagenzienqualität, Honeywell™
Artikelnummer. 15632280 Alle ansehen Honeywell Research Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
7 kg
Verpackung:
Fass mit Inneneinsatz
Poly-Flasche
Packungsgröße:
100 Gramm
500 Gramm
7 Kilogramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
15632280 7 kg Fass mit Inneneinsatz 7 Kilogramm
15612280 100 g Poly-Flasche 100 Gramm
15622280 500 g Poly-Flasche 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15632280 Lieferant Honeywell Research Chemicals Lieferanten-Nr. 2287377KG
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
Reagenzgütegrad, 98%
  • ≥95 % für die allgemeine Anwendung im Labor.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 10196-18-6
Summenformel H12N2O12Zn
Molekulargewicht (g/mol) 297.48
MDL-Nummer MFCD00149889
InChI-Schlüssel JGPSMWXKRPZZRG-UHFFFAOYSA-N
Synonym Zinknitrat-Hexahydrat, Zink(II)nitrat, Zinknitrat-Hexahydrat, Puratronic, Zinknitrat, Zink2 + Hexahydrat-Dinitrat, Zinknitrat-Hexahydrat, p.a, zinc nitrate hexahydrate, puratronic, zinc nitrate, zinc 2+ hexahydrate dinitrate, zinc nitrate hexahydrate, p.a
PubChem CID 15865313
SMILES O.O.O.O.O.O.[Zn++].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Zinknitrat-Hexahydrat
Schmelzpunkt 38.9 °C
Farbe Weiß
Menge 7 kg
Strukturformel Zn(NO3)2 · H2O
UN-Nummer UN1514
Löslichkeitsinformationen Wasserlöslich
IUPAC-Name Zink;Dinitrat;Hexahydrat
Formelmasse 297.49 mol
Reinheit (%) 98 %
Güte Reagenz
Verpackung Fass mit Inneneinsatz
Aussehen Pulver, Kristalle oder Flakes
Dichte 2.060 g/cm3