Learn More
Zinknitrathexahydrat, Puratronic™, 99.998 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Zinc nitrate hexahydrate is used as an analytical reagent, catalyst and as a mordant in dyeing. It finds application in electro galvanizing, rubber industry and in the water treatment industry. It is widely used as the precursor for the synthesis of zinc oxide. It is employed in the preparation of the steel phosphating agent. In the field of agriculture, it is used for nourishing and protecting fruit trees from acid rain.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Zinc nitrate hexahydrate |
| Schmelzpunkt | ∼36°C |
| Farbe | Weiß |
| Physikalische Form | Kristalline Aggregate |
| Menge | 50 g |
| Geruch | Geruchsneutral |
| Empfindlichkeit | Hygroskopisch |
| Hinweise zum Prozentgehalt | (Metallbasis) |
| Dichte | 2.07 g/mL |
| Strukturformel | Zn(NO3)2·6H2O |
| Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
- Zinc nitrate hexahydrate
- Gefahr
- Akute Toxizität Kategorie 4
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 2
- AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Oxidierender Feststoff Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
- H272-Kann Brand verstärken; Oxidationsmittel.
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
- H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
- H411-Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
- P220-Von Kleidung/brennbaren Materialien fernhalten/entfernt aufbewahren.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- MIXTURE LIST-Contain: Nitric acid, zinc salt, hexahydrate