Learn More
Zinknitrat-Hexahydrat, purum p.a.,≥99% (KT), Honeywell™
Shop All Solstice Research Chemicals ProductsDescription
- Produkte mit einem Garantiezertifikat und/oder geeignet für die angegebene analytische Anwendung.
Specifications
Specifications
| Chemischer Name oder Material | Zinc nitrate hexahydrate |
| Schmelzpunkt | 38.9°C |
| Farbe | Farblos |
| Menge | 500 g |
| Strukturformel | Zn(NO3)2 · 6H2O |
| UN-Nummer | UN1514 |
| IUPAC-Name | zinc(2+) hexahydrate dinitrate |
| Formelmasse | 297.49g/mol |
| Reinheit (%) | ≥99% (KT) |
| Geruch | Weak |
| Show More |