Learn More
Zink, Standardlösung auf Ölbasis, Specpure™, Zn 5000 μg/g., Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
50 g
Packungsgröße:
50 Gramm
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Zinc, Oil based standard solution |
| Namenshinweis | Zn 5000μg/g |
| Physikalische Form | Flüssig |
| MDL-Nummer | MFCD00011291 |
| Menge | 50 g |
| Güte | Specpure |