Learn More
Zinc Oxide, ReagentPlus™, 99.9%, Honeywell™
Alle ansehen Honeywell Research Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
100 g
1 kg
5 kg
Verpackung:
Fass mit Inneneinsatz
Poly-Flasche
Packungsgröße:
1 Kilogramm
100 Gramm
5 Kilogramm
Beschreibung
- ≥95 % für die allgemeine Anwendung im Labor.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Zinc Oxide |
| Schmelzpunkt | 1975°C |
| Farbe | Weiß |
| Physikalische Form | Powder |
| Menge | 100 g |
| Strukturformel | ZnO |
| UN-Nummer | UN3077 |
| Formelmasse | 81.39g/mol |
| Reinheit (%) | 99.90% |
| Güte | ReagentPlus |
| Mehr anzeigen |