Learn More
Zinkoxid, Sputter-Target, 76.2 mm (3.0 Zoll) Durchmesser x 6.35 mm (0.250 Zoll) Dicke, 99.9 % (Metallbasis), Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15443825
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
Je 1
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15443825 Je 1 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15443825 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 041126.KS
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 11-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Zinc oxide sputtering target
Namenshinweis 76.2mm (3.0 in.) dia. x 6.35mm (0.250 in.) thick
CAS 1314-13-2
Menge Je 1
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
Summenformel OZn
MDL-Nummer MFCD00011300
Synonym zinc oxide, zinc white, amalox, permanent white, Chinese white, snow white, emanay zinc oxide, felling zinc oxide, zinc oxide zno, akro-zinc bar 85
Löslichkeitsinformationen Soluble in diluted acid. Insoluble in water and alcohol.
InChI-Schlüssel XLOMVQKBTHCTTD-UHFFFAOYSA-N
SMILES O=[Zn]
IUPAC-Name Oxozink
Molekulargewicht (g/mol) 81.38
PubChem CID 14806
ChEBI CHEBI:36560
Formelmasse 81.37
Reinheit (%) 99.9%