Learn More
Zinkoxidsubstrat, 10 x 10 x 0.5 mm, zwei polierte Seiten, 0001-Ausrichtung, Alfa Aesar™
Artikelnummer. 15406965
Click to view available options
:
Je 1
Artikelnummer. 15406965
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 045487.KT
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Se alternativa produkter
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
0001 Ausrichtung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumentation und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Chemischer Name oder Material Zinc Oxide Substrate
Namenshinweis Polished Two Sides
CAS 1314-13-2
Farbe Weiß
Physikalische Form Substrat
Menge 1 Ea.
Summenformel OZn
MDL-Nummer MFCD00011300
Synonym zinc oxide, zinc white, amalox, permanent white, Chinese white, snow white, emanay zinc oxide, felling zinc oxide, zinc oxide zno, akro-zinc bar 85
InChI-Schlüssel XLOMVQKBTHCTTD-UHFFFAOYSA-N
SMILES O=[Zn]
IUPAC-Name Oxozink
Molekulargewicht (g/mol) 81.38
PubChem CID 14806
ChEBI CHEBI:36560
Formelmasse 81.37
Geruch Odorless
Visa mer Visa mindre
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.