Learn More
Zinkoxidsubstrat, 10 x 10 x 0.5 mm, einseitig poliert, 0001-Ausrichtung, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15496955
Ansicht ändern
Click to view available options
Chemischer Name oder Material:
Zinc Oxide Substrate
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Chemischer Name oder Material Packungsgröße
15496955 Zinc Oxide Substrate 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15496955 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 045486.KT
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 11-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
0001 Ausrichtung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumentation und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Zinc Oxide Substrate
Namenshinweis Polished One Side
CAS 1314-13-2
Farbe Weiß
Physikalische Form Substrat
Menge Je 1
Geruch Geruchsneutral
Summenformel OZn
MDL-Nummer MFCD00011300
Synonym zinc oxide, zinc white, amalox, permanent white, Chinese white, snow white, emanay zinc oxide, felling zinc oxide, zinc oxide zno, akro-zinc bar 85
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water and alcohol. Soluble in acids and alkalies.
InChI-Schlüssel XLOMVQKBTHCTTD-UHFFFAOYSA-N
SMILES O=[Zn]
IUPAC-Name Oxozink
Molekulargewicht (g/mol) 81.38
PubChem CID 14806
ChEBI CHEBI:36560
Formelmasse 81.37