Learn More
Zinkphosphat (Ortho), Puratronic™, 99.995 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11392108
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11392108 5 g 5 Gramm
11302118 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11392108 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 013013.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 7779-90-0 | O8P2Zn3 | 386.08 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7779-90-0
Summenformel O8P2Zn3
Molekulargewicht (g/mol) 386.08
MDL-Nummer MFCD00036282
InChI-Schlüssel LRXTYHSAJDENHV-UHFFFAOYSA-H
Synonym zinc phosphate, delaphos, trizinc diphosphate, zinc orthophosphate, trizinc phosphate, delaphos 2m, bonderite 40, granodine 80, microphos 90, granodine 16nc
PubChem CID 24519
IUPAC-Name Trizink; Diphosphat
SMILES [O-]P(=O)([O-])[O-].[O-]P(=O)([O-])[O-].[Zn+2].[Zn+2].[Zn+2]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Zinc phosphate (ortho)
Farbe Weiß
Physikalische Form Pulver
Menge 5 g
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
Strukturformel Zn3(PO4)2
UN-Nummer UN3077
Formelmasse 386.05
Reinheit (%) 99.995%
Güte Puratronic
Geruch Geruchsneutral
Dichte 3.75 g/mL