Learn More
Phthalocyanin-Zink-Komplex, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11398358
Cambiar vista
Click to view available options
Menge:
2 g
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
10 Gramm
2 Gramm
50 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Menge Tamaño de la unidad
11398358 2 g 2 Gramm
11388358 10 g 10 Gramm
11378358 50 g 50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 11398358 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 039553.04
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Añadir a la cesta
missing translation for 'validMainframeMsg'
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
CAS: 14320-04-8 | C32H16N8Zn | 577.916 g/mol
Zinc phthalocyanine finds general applications in industry as catalysts, photoconductors and in biomedical field for photodynamic therapy, PDT. ZnPc loaded PLGA nanoparticles is a promising drug delivery system for photodynamic therapy.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificadores de productos químicos
CAS 14320-04-8
Summenformel C32H16N8Zn
Molekulargewicht (g/mol) 577.916
MDL-Nummer MFCD00041955
InChI-Schlüssel PODBBOVVOGJETB-UHFFFAOYSA-N
Synonym zinc phthalocyanine, znpc, phthalocyanine zinc, zinc ii phthalocyanine, phthalocyanine, zinc, zinc phthalocyanine, dye content 97 %
PubChem CID 2735172
ChEBI CHEBI:51218
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C3=NC4=NC(=NC5=C6C=CC=CC6=C([N-]5)N=C7C8=CC=CC=C8C(=N7)N=C2[N-]3)C9=CC=CC=C94.[Zn+2]
Especificaciones
Chemischer Name oder Material Zinc phthalocyanine
Farbe Violett
Geruch Geruchsneutral
Menge 2 g
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Formelmasse 577.91
Reinheit (%) 95%
Physikalische Form Pulver
RUO – Research Use Only
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.