Learn More
Phthalocyanin-Zink-Komplex, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10595101 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
10595101 5 g 5 Gramm
10495081 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10595101 Lieferant Thermo Scientific Lieferanten-Nr. 422750050
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 14320-04-8 | C32H16N8Zn | 577.91 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 14320-04-8
InChI-Schlüssel PODBBOVVOGJETB-UHFFFAOYSA-N
Synonym zinc phthalocyanine, znpc, phthalocyanine zinc, zinc ii phthalocyanine, phthalocyanine, zinc, zinc phthalocyanine, dye content 97 %
PubChem CID 2735172
ChEBI CHEBI:51218
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C3=NC4=NC(=NC5=C6C=CC=CC6=C([N-]5)N=C7C8=CC=CC=C8C(=N7)N=C2[N-]3)C9=CC=CC=C94.[Zn+2]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Zinc phthalocyanine
Namenshinweis 98%
Farbe Violett
Verlust bei Trocknung 5% max. (105°C)
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 96%
Verpackung Glasflasche
Summenformel C32H16N8Zn
Menge 5 g
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble
Molekulargewicht (g/mol) 577.91
Formelmasse 577.91
Reinheit (%) 96%
Physikalische Form Pulver