Learn More
BRAND™ Federclips, verzinkt und mit Polyethylen überzogen
Artikelnummer. 10109440 Alle ansehen Brand Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Größe (metrisch) Griff:
6.5 mm
13 mm
16 mm
19 mm
25 mm
29 mm
42 mm
Packungsgröße:
1 Stück
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Größe (metrisch) Griff unitSize
10109440 19 mm 1 Stück
10537452 6.5 mm 1 Stück
10291571 42 mm 1 Stück
10547452 13 mm 1 Stück
10099920 29 mm 1 Stück
10579382 16 mm 1 Stück
10233491 25 mm 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Product Code. 10109440 Supplier BRAND™ Supplier No. 76025
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
Die Polyethylenbeschichtung verhindert Kratzer und sorgt für eine gute chemische Beständigkeit. Zur Wandmontage von zylindrischen Gerätekomponenten wie Rohren oder Schläuchen.
  • Aus Federstahl
  • Zink- und Polyethylen-Beschichtung verhindert Kratzer
  • Für die Montage von Rohren und Schläuchen und anderen zylindrisch geformten Komponenten an Wänden
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Material Federstahl
Enthält Zink- und Polyethylen-Beschichtung
Durchmesser (metrisch) 19 mm
Größe (metrisch) Griff 19 mm