Learn More
BRAND™ Federclips, verzinkt und mit Polyethylen überzogen
Die Polyethylenbeschichtung verhindert Kratzer und sorgt für eine gute chemische Beständigkeit. Zur Wandmontage von zylindrischen Gerätekomponenten wie Rohren oder Schläuchen.
1.50 € - 3.05 €
Spezifikation
Material | Federstahl |
---|---|
Enthält | Zink- und Polyethylen-Beschichtung |
Produktcode | Marke | Größe (metrisch) Griff | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Größe (metrisch) Griff | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10109440
|
BRAND™
76025 |
19 mm |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
10537452
|
BRAND™
76005 |
6.5 mm |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
10291571
|
BRAND™
76050 |
42 mm |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
10547452
|
BRAND™
76015 |
13 mm |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
10099920
|
BRAND™
76040 |
29 mm |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
10579382
|
BRAND™
76020 |
16 mm |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
10233491
|
BRAND™
76035 |
25 mm |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
Beschreibung
- Aus Federstahl
- Zink- und Polyethylen-Beschichtung verhindert Kratzer
- Für die Montage von Rohren und Schläuchen und anderen zylindrisch geformten Komponenten an Wänden
Spezifikation
Federstahl | |
Zink- und Polyethylen-Beschichtung |