Learn More
Zinkpropionat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11490028
Change view
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
1000 g
Packungsgröße:
1000 Gramm
250 Gramm
50 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11490028 50 g 50 Gramm
11400038 250 g 250 Gramm
11480028 1000 g 1000 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11490028 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B23636.18
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 557-28-8 | C6H10O4Zn | 211.52 g/mol
Used to reduce irritation from molds, fungi, and bacteria and as a topical antifungal agent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Wird zur Linderung von Irritationen durch Schimmelpilze, Pilze und Bakterien sowie als topisches Antimykotikum genutzt.
Löslichkeit
Löslich in Alkohol, Ether, Chloroform. Mischbar mit Ethanol; löslich in Diethylether; schwer löslich in Chloroform.
Hinweise
Hygroskopisch, vor Wasser/Feuchtigkeit und Oxidationsmitteln schützen. Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort. Unter inertem Gas lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 557-28-8
Summenformel C6H10O4Zn
Molekulargewicht (g/mol) 211.52
MDL-Nummer MFCD00045937
InChI-Schlüssel XDWXRAYGALQIFG-UHFFFAOYSA-L
Synonym zinc propionate, unii-81pxa87xvc, 81pxa87xvc, propanoic acid, zinc salt 2:1, gyna-plex, propionic acid, zinc salt, zinc dipropionate, propanoic acid, zinc salt, zinc propanoate, propanoic acid, zinc salt, basic
PubChem CID 11189
IUPAC-Name Zink;propanoat
SMILES [Zn++].CCC([O-])=O.CCC([O-])=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Zinc propionate
Menge 50 g
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Merck Index 14,10153
Löslichkeitsinformationen Soluble in alcohol,ether,chloroform. Miscible with ethanol; soluble in diethyl ether; slightly soluble in chloroform.
Formelmasse 211.53
Reinheit (%) 97%