Learn More
Zinkselenid, 99.99 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11364947
Change view
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11364947 25 g 25 Gramm
11354947 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 11364947 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 041958.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
CAS: 1315-09-9 | SeZn | 144.35 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1315-09-9
Summenformel SeZn
Molekulargewicht (g/mol) 144.35
MDL-Nummer MFCD00011296
InChI-Schlüssel GTLQJUQHDTWYJC-UHFFFAOYSA-N
Synonym zinc selenide znse, znse, zinc selenide, spectro, zinc selenide, powder, 10 mum trace metals basis, zinc selenide crystal optic disc, 13mm x 1mm, polished both sides, zinc selenide crystal optic disc, 13mm x 2mm, polished both sides, zinc selenide crystal optic disc, 25mm x 2mm, polished both sides, zinc selenide optical window, 12.7mm 0.5in dia x 1mm 0.04in thick, zinc selenide optical window, 12.7mm 0.5in dia x 2mm 0.08in thick, zinc selenide optical window, 25.4mm 1.0in dia x 1mm 0.04in thick
IUPAC-Name zinc(2+) selandiide
SMILES [Zn++].[Se--]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Zinc selenide
Schmelzpunkt >1100°C
Physikalische Form Pulver
Menge 25 g
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
UN-Nummer UN3283
Merck Index 14,10156
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water; Decomposes in dilute HNO3
Formelmasse 144.33
Reinheit (%) 99.99%
Geruch Geruchsneutral
Empfindlichkeit Luftempfindlich
Dichte 5.42 g/mL at 15°C