Learn More
Zinkselenid, 99.995 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11346688
Change view
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
Packungsgröße:
250 Gramm
50 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11346688 250 g 250 Gramm
11336688 50 g 50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 11346688 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 013241.30
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
CAS: 1315-09-9 | SeZn | 144.35 g/mol
Zinc selenide is used to form II-VI light-emitting diodes and diode lasers. It emits blue light. It is doped with chromium (ZnSe:Cr) has been used as an infrared laser gain medium. It is used as scintillator with emission peak at 640 nm. It is used in x-ray and gamma ray detectors. It is used as an infrared optical material.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1315-09-9
Summenformel SeZn
Molekulargewicht (g/mol) 144.35
MDL-Nummer MFCD00011296
InChI-Schlüssel GTLQJUQHDTWYJC-UHFFFAOYSA-N
Synonym zinc selenide znse, znse, zinc selenide, spectro, zinc selenide, powder, 10 mum trace metals basis, zinc selenide crystal optic disc, 13mm x 1mm, polished both sides, zinc selenide crystal optic disc, 13mm x 2mm, polished both sides, zinc selenide crystal optic disc, 25mm x 2mm, polished both sides, zinc selenide optical window, 12.7mm 0.5in dia x 1mm 0.04in thick, zinc selenide optical window, 12.7mm 0.5in dia x 2mm 0.08in thick, zinc selenide optical window, 25.4mm 1.0in dia x 1mm 0.04in thick
IUPAC-Name zinc(2+) selandiide
SMILES [Zn++].[Se--]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Zinc selenide
Schmelzpunkt >1100°C
Physikalische Form Klumpen
Menge 250 g
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
UN-Nummer UN3283
Merck Index 14,10156
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water. Decomposes in dilute nitric acid.
Formelmasse 144.33
Reinheit (%) 99.995%
Geruch Geruchsneutral
Empfindlichkeit Luftempfindlich
Dichte 5.42 g/mL at 15°C