Learn More
Zinkselenid, 99.999 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7048604
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
250 g
Packungsgröße:
10 Gramm
250 Gramm
50 Gramm
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 11321608
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 010999.09
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
CAS: 1315-09-9 | SeZn | 144.35 g/mol
Zinc selenide (ZnSe) is used as an infrared optical material with wide transmission wavelength range. It is also used as an entrance optic in the new range of in-ear clinical thermometers. ZnSe is used as a semiconductor material for thin film devices, and n-type windows layer for thin film heterojunction solar cells. ZnSe activated with tellurium is a scintillator suitable for matching with photodiodes. It is used in x-ray and gamma ray detectors. Zinc selenide films are useful in photovoltaic cells and solar conversion cells. The material can be doped with n-type and p-type doping. It is used to form light-emitting diodes and diode lasers. ZnSe doped with chromium finds use as an IR laser gain medium.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1315-09-9
Summenformel SeZn
Molekulargewicht (g/mol) 144.35
MDL-Nummer MFCD00011296
InChI-Schlüssel GTLQJUQHDTWYJC-UHFFFAOYSA-N
Synonym zinc selenide znse, znse, zinc selenide, spectro, zinc selenide, powder, 10 mum trace metals basis, zinc selenide crystal optic disc, 13mm x 1mm, polished both sides, zinc selenide crystal optic disc, 13mm x 2mm, polished both sides, zinc selenide crystal optic disc, 25mm x 2mm, polished both sides, zinc selenide optical window, 12.7mm 0.5in dia x 1mm 0.04in thick, zinc selenide optical window, 12.7mm 0.5in dia x 2mm 0.08in thick, zinc selenide optical window, 25.4mm 1.0in dia x 1mm 0.04in thick
IUPAC-Name zinc(2+) selandiide
SMILES [Zn++].[Se--]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Zinc selenide
Schmelzpunkt >1100°C
Physikalische Form Pulver
Menge 10 g
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
UN-Nummer UN3283
Merck Index 14,10156
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Formelmasse 144.33
Reinheit (%) 99.999%
Geruch Geruchsneutral
Empfindlichkeit Luftempfindlich
Dichte 5.42 g/mL at 15°C