missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Zinkselenid, Kristalloptik, Rechteck, 30 mm x 15 mm x 2 mm, beidseitig poliert
Click to view available options
Menge:
1 Ea.
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumentation und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Zinc selenide crystal optic rectangle |
| Namenshinweis | 30mm x 15mm x 2mm, Polished both sides |
| Menge | 1 Ea. |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur