Learn More
Zinkselenid, optischer Gütegrad, 99.999 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11369239
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11369239 25 g 25 Gramm
11359239 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 11369239 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 088298.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Für die Vakuumabscheidung
For vacuum deposition
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1315-09-9
Summenformel SeZn
Molekulargewicht (g/mol) 144.35
MDL-Nummer MFCD00011296
InChI-Schlüssel GTLQJUQHDTWYJC-UHFFFAOYSA-N
Synonym zinc selenide znse, znse, zinc selenide, spectro, zinc selenide, powder, 10 mum trace metals basis, zinc selenide crystal optic disc, 13mm x 1mm, polished both sides, zinc selenide crystal optic disc, 13mm x 2mm, polished both sides, zinc selenide crystal optic disc, 25mm x 2mm, polished both sides, zinc selenide optical window, 12.7mm 0.5in dia x 1mm 0.04in thick, zinc selenide optical window, 12.7mm 0.5in dia x 2mm 0.08in thick, zinc selenide optical window, 25.4mm 1.0in dia x 1mm 0.04in thick
IUPAC-Name zinc(2+) selandiide
SMILES [Zn++].[Se--]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Zinc selenide
Schmelzpunkt >1100°C
Physikalische Form Stücke
Menge 25 g
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
UN-Nummer UN3283
Merck Index 14,10156
Formelmasse 144.33
Reinheit (%) 99.999%
Güte Optisch
Geruch Geruchsneutral
Empfindlichkeit Luftempfindlich
Dichte 5.42 g/mL at 15°C