Learn More
Zink Standard in Grundöl 75, 5000 μg/g, SPEX CertiPrep™
Alle ansehen SPEX Certiprep Produkte
Click to view available options
Menge:
50 g
Packungsgröße:
50 Gramm
Beschreibung
Beinhaltet
NIST-konformes Analysenzertifikat, akkreditiert gemäß ISO/IEC 17025 und ISO/IEC Guide34, Sicherheitsdatenblatt
Anorganischer Standard für AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF und weitere analytische Geräte
| Analyt | Konzentration |
|---|---|
| Zn | 5000 μg/g |
Zertifizierungen
Akkreditiert durch A2 LA für ISO/IEC17025 und ISO/IEC Guide34 und zertifiziert durch UL-DQS gemäß ISO 9001
Compliance
GHS/OSHA-konform
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Zinkölstandard |
| Verpackung | Dreifach gelaugte LDPE-Flasche |
| CAS | 7440-66-6, 8042-47-5 |
| Analysenzertifikat | Mit Analysezertifikat. |
| CAS Min. % | 0.1, 99.9 |
| Concentration or Composition Notes | Bis zu 68 Elemente werden nach den für die ICP- und ICP-MS-Normen ermittelten Werten durchsucht. Der ermittelte Wert der metallischen Spurenverunreinigungen wird im Analysenzertifikat ausgewiesen. |
| CAS Max. % | 0.1, 99.9 |
| Summenformel | Zn |
| MDL-Nummer | MFCD00011291 |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF und weitere analytische Geräte |
| Mehr anzeigen |
Produkt nur für den Laborgebrauch