Learn More
Zink-Standard-Metalllösung, 10,000 ppm, für ICP, HNO3-Lösung, 1 M, Fisher Chemical
Alle ansehen Fisher Chemical ProdukteBeschreibung
100 ml-Kunststoffflasche aus HDPE
Spezifikation
Spezifikation
| Farbe | Farblos |
| Menge | 100 mL |
| Verpackung | HDPE-Kunststoffflasche |
| Form | Flüssig |
| MDL-Nummer | 11291 |