Learn More
Palintest™ TEST DISC ZINK 0-4,0MG/L
Artikelnummer. 11998896
Change view
Click to view available options
Menge:
50 pro Packung
Packungsgröße:
50 Stück
Artikelnummer. Menge unitSize
11998896 50 pro Packung 50 Stück
1 options
Artikelnummer. 11998896
Marke: Palintest™ CM148
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Zur Verwendung mit dem Palintest™-Komparator
Der Palintest™-Komparator mit austauschbaren Farbscheiben ist einfach zu bedienen. Geben Sie einfach die Reagenztablette zur Testprobe, legen Sie sie in den Komparator und passen Sie sie an die entsprechende Scheibe an.
Spezifikation
Konzentration 0 bis 4 mg/l
Menge 50 pro Packung