missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Zinksulfat, 100 mM wässrige Lösung, Thermo Scientific™

Artikelnummer. 15443639
Change view
Click to view available options
Menge:
50 mL
100 mL
Packungsgröße:
100 Milliliter
50 Milliliter
Artikelnummer. Menge unitSize
15443639 50 mL 50 Milliliter
15453639 100 mL 100 Milliliter
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 15443639

Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar J60963.AD

Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 7733-02-0
Summenformel O4SZn
Molekulargewicht (g/mol) 161.44
MDL-Nummer MFCD00011302
InChI-Schlüssel NWONKYPBYAMBJT-UHFFFAOYSA-L
Synonym zinc sulfate, zinc sulphate, zincate, white vitriol, zinc sulfate 1:1, complexonat, bonazen, medizinc, optised, optraex
PubChem CID 24424
ChEBI CHEBI:35176
IUPAC-Name Zink;Sulfat
SMILES [Zn++].[O-]S([O-])(=O)=O

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Zinc sulfate
Farbe Farblos
Physikalische Form Flüssig
Menge 50 mL
Strukturformel ZnSO4
UN-Nummer UN3082
Formelmasse 161.43
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 100mM aq. soln.
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.