Learn More
Zinksulfat, 100 mM wässrige Lösung, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15453639
Click to view available options
Menge:
50 mL
100 mL
Packungsgröße:
100 Milliliter
50 Milliliter
Artikelnummer. 15453639
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar J60963.AE
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7733-02-0
Summenformel O4SZn
Molekulargewicht (g/mol) 161.44
MDL-Nummer MFCD00011302
InChI-Schlüssel NWONKYPBYAMBJT-UHFFFAOYSA-L
Synonym zinc sulfate, zinc sulphate, zincate, white vitriol, zinc sulfate 1:1, complexonat, bonazen, medizinc, optised, optraex
PubChem CID 24424
ChEBI CHEBI:35176
IUPAC-Name Zink;Sulfat
SMILES [Zn++].[O-]S([O-])(=O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Zinc sulfate
Farbe Farblos
Physikalische Form Flüssigkeit
Menge 100 mL
Strukturformel ZnSO4
UN-Nummer UN3082
Formelmasse 161.43
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 100mM aq. soln.
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Zinc sulfate, 100mM aqueous solution
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H411-Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Zinc sulfate heptahydrate