Learn More
Zinksulfat-Heptahydrat, Puriss., entspricht den analytischen Spezifikationen von BP, FCC, Ph. Eur., USP, 99,0 bis 103,0 %, Honeywell Fluka™
Shop All Honeywell Fluka ProductsDescription
- Seit über 65 Jahren führend in der Branche
- Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
Specifications
Specifications
| Chemischer Name oder Material | Zinksulfat-Heptahydrat |
| Namenshinweis | Erfüllt die analytischen Spezifikationen von Ph. Eur.BP, USP, FCC |
| Menge | 1 kg |
| Strukturformel | ZnSO4 · H2O |
| UN-Nummer | 3077 |
| Formelmasse | 287.56 mol |
| Reinheit (%) | 99 bis 103.0 % |
| Güte | puriss. |