Learn More
Zinksulfatheptahydrat, TRC
Artikelnummer. 30454700
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
500 mg
2.5 g
Packungsgröße:
2.50 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30454700 500 mg -
30449944 250 mg -
30450595 2.5 g 2.50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30454700 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCZ701633500MG
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7446-20-0
Summenformel O4 S . Zn . 7 H2 O
Molekulargewicht (g/mol) 287.58
Synonym Sulfuric acid, zinc salt (1:1), heptahydrate (8CI,9CI), White vitriol, Zinc sulfate (ZnSO4) heptahydrate, Zinc sulfate heptahydrate, Zinc vitriol, Zinc(II) sulfate heptahydrate
IUPAC-Name Zink; Sulfat; Heptahydrat
SMILES O.O.O.O.O.O.O.[Zn+2].[O-]S(=O)(=O)[O-]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Zinc sulfate heptahydrate
Menge 500 mg
InChI-Formel InChI=1S/H2O4S.7H2O.Zn/c1-5(2,3)4;;;;;;;;/h(H2,1,2,3,4);7*1H2;/q;;;;;;;;+2/p-2
Formelmasse 285.9548