Learn More
Zinksulfat-Monohydrat, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Zinc Sulfate Monohydrate |
| CAS | 7446-19-7 |
| Menge | 1 g |
| Summenformel | H2O4S . Zn . H2O |
| Synonym | Zinc Mesosulfate (ZnH2SO5), ZNS 13, Zinc(II) Sulfate Monohydrate |
| InChI-Formel | InChI=1S/H2O4S.H2O.Zn/c1-5(2,3)4;;/h(H2,1,2,3,4);1H2; |
| SMILES | O.[Zn].OS(=O)(=O)O |
| IUPAC-Name | Schwefelsäure;Zink;Hydrat |
| Molekulargewicht (g/mol) | 179.5 |
| Formelmasse | 179.9071 |