Learn More
Zinksulfat-Monohydrat, TRC
Artikelnummer. 30456566
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
Packungsgröße:
5 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30456566 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30456566 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCZ7664905G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Zinc Sulfate Monohydrate
CAS 7446-19-7
Menge 5 g
Summenformel H2O4S . Zn . H2O
Synonym Zinc Mesosulfate (ZnH2SO5), ZNS 13, Zinc(II) Sulfate Monohydrate
InChI-Formel InChI=1S/H2O4S.H2O.Zn/c1-5(2,3)4;;/h(H2,1,2,3,4);1H2;
SMILES O.[Zn].OS(=O)(=O)O
IUPAC-Name Schwefelsäure;Zink;Hydrat
Molekulargewicht (g/mol) 179.5
Formelmasse 179.9071