Learn More
Zinksulfatlösung, 0,1 M, Solstice
Artikelnummer. 15675020
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 l
Packungsgröße:
1 Liter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15675020 1 l 1 Liter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15675020 Lieferant Honeywell-Fluka Lieferanten-Nr. 353921L
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    68.00 €
    61.48 € / 1 Liter
    Sparen 6.52 €
    9% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Volumetrisch, 0.1 M ZnSO4
Die hochwertigen Titrationsprodukte von Solstice decken den gesamten Titrationsablauf ab und umfassen:
  • Lösungen für die volumetrische Titration (Säuren, Basen oder Salze)
  • Puffer sind als Konzentrate oder gebrauchsfertig erhältlich
  • Reagenzien für die Komplexometrie:
    • Aminopolycarbonsäuren (EDTA/NTA-Analoga)
    • Maskierungsmittel
  • Indikatoren für volumetrische und komplexometrische Titrationen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Zinksulfat-Lösung
CAS 7733-02-0
Menge 1 l
Summenformel O4SZn
Strukturformel ZnSO4
MDL-Nummer MFCD00011302
UN-Nummer UN3082
Synonym Zinksulfat, Zinkat, Weißes Vitriol, Zinksulfat 1:1, Komplexonat, Medizink, bonazen, medizinc, optised, optraex
InChI-Schlüssel NWONKYPBYAMBJT-UHFFFAOYSA-L
SMILES [Zn++].[O-]S([O-])(=O)=O
IUPAC-Name Zink;Sulfat
Molekulargewicht (g/mol) 161.44
PubChem CID 24424
ChEBI CHEBI:35176
Formelmasse 161,45 g/mol
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Zinksulfatlösung
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: Zinc sulfate-7-hydrate