Learn More
Zinksulfid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11467757
Change view
Click to view available options
Menge:
250 g
1000 g
5000 g
Packungsgröße:
1000 Gramm
250 Gramm
5000 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11467757 5000 g 5000 Gramm
11457757 250 g 250 Gramm
11447757 1000 g 1000 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11467757 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A16296.0I
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 1314-98-3 | SZn | 97.44 g/mol
Zinc Sulfide is used as a friction material to carry sulfur, which hardens rotor surfaces and thereby reduces wear. Also in printing inks, UV-hardened systems, powder coatings, adhesives, insulating & sealing compounds, thermoplastic pigmentation, thermosets, flame resistant plastics, glass-fiber reinforced plastics, pigment concentrates, elastomers,. textile fibers, paper, mastics, lubricants, electroluminescent lamps, infrared windows, domes and optical elements.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Zinksulfid wird als Friktionsmaterial für den Transport von Schwefel verwendet, wodurch die Rotoroberflächen gehärtet und der Verschleiß reduziert wird. Auch in Druckfarben, UV-härtenden Systemen, Pulverlacken, Klebstoffen, Isolierunds- & Dichtungsmassen, thermoplastischen Pigmenten, Duroplasten, schwer entflammbaren Kunststoffen, glasfaserverstärkten Kunststoffen, Pigmentkonzentraten, Elastomeren, Textilfasern, Papier, Kitten, Schmierstoffen, Elektrolumineszenzlampen, Infrarotfenstern, Kuppeln und optischen Elementen.
Löslichkeit
Es ist unlöslich in Wasser, löslich in Säuren.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Luft- und feuchtigkeitsempfindlich. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1314-98-3
Summenformel SZn
Molekulargewicht (g/mol) 97.44
MDL-Nummer MFCD00011301
InChI-Schlüssel DRDVZXDWVBGGMH-UHFFFAOYSA-N
Synonym zinc sulfide, sachtolith, sphalerite, zinc blende, albalith, cleartran, zinc monosulfide, pigment white 7, zinc sulfide zns, zinc sulphide
PubChem CID 14821
SMILES [S--].[Zn++]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Zinc sulfide
Schmelzpunkt 1700°C
Menge 5000 g
Strukturformel ZnS
Merck Index 14,10160
Löslichkeitsinformationen It is insoluble in water,soluble in acids.
IUPAC-Name Sulfanylidenzink
Formelmasse 97.43
Reinheit (%) 98%
Geruch Geruchsneutral
Dichte 4.1