Learn More
Zinksulfid, 99.99 %, (Metallspurenanalyse), < 10 μs, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-221519 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
500 Gramm
Artikelnummer. 10076143
Marke: Thermo Scientific Acros undefined
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 1314-98-3 | SZn | 97.44 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Für die Ultra-Spurenanalyse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1314-98-3
Summenformel SZn
Molekulargewicht (g/mol) 97.44
MDL-Nummer MFCD00011301
InChI-Schlüssel DRDVZXDWVBGGMH-UHFFFAOYSA-N
Synonym zinc sulfide, sachtolith, sphalerite, zinc blende, albalith, cleartran, zinc monosulfide, pigment white 7, zinc sulfide zns, zinc sulphide
PubChem CID 14821
SMILES [S--].[Zn++]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Zinc sulfide
Namenshinweis 99.99%, <10 microns
Farbe Weiß bis gelb
Physikalische Form Pulver
Menge 25 g
Prozentgehaltsbereich 99.99%
Strukturformel ZnS
Merck Index 15, 10360
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in acids
IUPAC-Name Sulfanylidenzink
Formelmasse 97.44
Reinheit (%) 99.99%
Güte Spurenmetallbasis