Learn More
Zinksulfid, rein, Fisher Chemical
Artikelnummer. 10763811 Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
500 g
Verpackung:
Kunststoffpulverbehälter
Packungsgröße:
500 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10763811 500 g Kunststoffpulverbehälter 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10763811 Lieferant Fisher Chemical Lieferanten-Nr. Z/1700/53
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Spezifikation
CAS 1314-98-3
Farbe Weiß
pH 5 to 5.5
Physikalische Form Fest
Menge 500 g
Summenformel SZn
MDL-Nummer MFCD00011301
Synonym zinc sulfide, sachtolith, sphalerite, zinc blende, albalith, cleartran, zinc monosulfide, pigment white 7, zinc sulfide zns, zinc sulphide
InChI-Schlüssel DRDVZXDWVBGGMH-UHFFFAOYSA-N
SMILES [S--].[Zn++]
IUPAC-Name Sulfanylidenzink
Molekulargewicht (g/mol) 97.44
PubChem CID 14821
Formelmasse 97.44g/mol
Verpackung Kunststoffpulverbehälter