Learn More
Zink, Technisch, Granuliert, Metall, SLR, Fisher Chemical
Artikelnummer. 10234500 Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Click to view available options
Menge:
500 g
2 kg
Packungsgröße:
2 Kilogramm
500 Gramm
Artikelnummer. 10234500
Marke: Fisher Chemical Z/0250/61
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Chemische Identifikatoren
CAS 7440-66-6
Summenformel Zn
Molekulargewicht (g/mol) 65.38
MDL-Nummer MFCD00011291
InChI-Schlüssel HCHKCACWOHOZIP-UHFFFAOYSA-N
Synonym dust, cinc, powder, merrillite, rheinzink, jasad, blue powder, granular, zinc, elemental, emanay dust
PubChem CID 23994
ChEBI CHEBI:30185
IUPAC-Name Zink
SMILES [Zn]
Spezifikation
Farbe Grau
Schmelzpunkt 419°C
Siedepunkt 907°C
Menge 2 kg
Verpackung Pulvergefäß aus Kunststoff
Dampfdruck 1.3mbar 478
Form Feststoff in verschiedenen Formen
Formelmasse 65.36g/mol